Learn More
3-Oxo-N-(4-trifluormethylphenyl)butyramid, TRC
Artikelnummer. 30418360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418360 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO99221550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxo-N-(4-trifluoromethylphenyl)butyramide
CAS 351-87-1
Summenformel C11H10F3NO2
Menge 50 mg
Synonym Butanamide','3-oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]- (9CI','ACI), 3-Oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide (ACI), p-Acetoacetotoluidide','α,α,α-trifluoro- (8CI), 3-Oxo-N-(4-trifluoromethylphenyl)butanamide
InChI-Formel InChI=1S/C11H10F3NO2/c1-7(16)6-10(17)15-9-4-2-8(3-5-9)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,17)
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3-Oxo-N-[4-(Trifluormethyl)phenyl]butanamid
Molekulargewicht (g/mol) 245.2
Formelmasse 245.0664