Learn More
3-Oxobutanamid (Acetylacetamid), Mikromol™
Beschreibung
3-Oxobutanamid (Acetylacetamid)
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Acetoacetamide |
| CAS | 5977-14-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acetoacetamide |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C4 H7 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Acesulfame Potassium Imp. A (EP), Acesulfame Imp. A (EP), 3-Oxobutanamide, Acetylacetamide, Acetoacetamide, Acesulfame Potassium Impurity A, Acesulfame Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7) |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)N |
| IUPAC-Name | 3-Oxobutanamid |
| Show More |