Learn More
3-Oxobutanenitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481799 250 mg 250 Milligramm
15471799 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15481799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64536.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2469-99-0 | C4H5NO | 83.09 g/mol
It is used as pharmaceutical raw material and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutischer Rohstoff und Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2469-99-0
Summenformel C4H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 83.09
MDL-Nummer MFCD05861381
InChI-Schlüssel OPXYNEYEDHAXOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxobutyronitrile, 3-oxo-butyronitrile, butanenitrile, 3-oxo, cyanoacetone, cyanaceton, a-cyanoacetone, acetoacetonitrile, acetylacetonitrile, 1-cyano-2-propanone, alpha-acetylacetonitrile
PubChem CID 75579
IUPAC-Name 3-Oxobutannitril
SMILES CC(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxobutanenitrile
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 92°C to 94°C (10 mmHg)
Strukturformel CH3COCH2CN
Brechungsindex 1.4285
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1633584
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 83.09
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit