Learn More
3-Oxocyclobutanecarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472119 5 g 5 Gramm
15482119 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472119 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64774.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23761-23-1 | C5H6O3 | 114.10 g/mol
Useful intermediate for pharmaceutical, organic synthesis and organic light-emitting diode(OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützliches Zwischenprodukt für die pharmazeutische, organische Synthese und organische Leuchtdioden (OLED).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23761-23-1
Summenformel C5H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 114.10
MDL-Nummer MFCD00100900
InChI-Schlüssel IENOFRJPUPTEMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxocyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-oxo-cyclobutanecarboxylicacid, 1-carboxy-3-oxocyclobutane, 3-oxocyclobutyl carboxylic acid, 3-oxocyclobutanecarboxylicacid, pubchem14220, acmc-1cak7, ksc201q6h
PubChem CID 4913358
IUPAC-Name 3-Oxocyclobutan-1-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CC(=O)C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 69°C to 70°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 2078401
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest