Learn More
3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-inden-1,3(2H)-dion), Mikromol™
Beschreibung
3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-inden-1,3(2H)-dion)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione) |
| CAS | 1023500-88-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C24 H27 N O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Oxodonepezil, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H27NO4/c1-28-21-13-18-19(14-22(21)29-2)24(27)20(23(18)26)12-16-8-10-25(11-9-16)15-17-6-4-3-5-7-17/h3-7,13-14,16,20H,8-12,15H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2C(=O)C(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC-Name | 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxyinden-1,3-dion |
| Mehr anzeigen |