Learn More
3-Oxotetrahydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30423489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423489 1 g -
30425853 5 g 5 Gramm
30417470 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423489 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8704801G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22929-52-8
Summenformel C4 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Synonym 4,5-Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydrofuran-3-one, Oxolan-3-one
IUPAC-Name Oxolan-3-on
SMILES O=C1CCOC1
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-Oxotetrahydrofuran
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Formelmasse 86.0368
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.