Learn More
3-Oxotetrahydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30425853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425853 5 g 5 Gramm
30423489 1 g -
30417470 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425853 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8704805G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22929-52-8
Summenformel C4 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Synonym 4,5-Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydrofuran-3-one, Oxolan-3-one
IUPAC-Name Oxolan-3-on
SMILES O=C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxotetrahydrofuran
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Formelmasse 86.0368