missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(p-Carboxyphenyl)propionsäuredimethylester, TRC

Artikelnummer. 30350608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350608 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30350608 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1780901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(p-Carboxyphenyl)propionic Acid Dimethyl Ester
CAS 40912-11-6
Summenformel C12H14O4
Menge 1 g
Synonym 4-(Methoxycarbonyl)benzenepropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(3-Methoxy-3-oxopropyl)benzoate
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O4/c1-15-11(13)8-5-9-3-6-10(7-4-9)12(14)16-2/h3-4,6-7H,5,8H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCc1ccc(cc1)C(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Formelmasse 222.0892
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.