Learn More
3-(p-Chlorophenyl)-3-Hydroxyphthalimidin, TRC
Artikelnummer. 30137059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137059 500 mg 500 Milligramm
30132674 100 mg 100 Milligramm
17910075 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137059 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC381075500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 956-92-3
Summenformel C14 H10 Cl N O2
Molekulargewicht (g/mol) 259.69
Synonym 3-(4-Chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-isoindol-1-one, C 3/76, Chlorthalidone Impurity J
IUPAC-Name 3-(4-Chlorophenyl)-3-Hydroxy-Isoindolin-1-eins
SMILES OC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(p-Chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-10-7-5-9(6-8-10)14(18)12-4-2-1-3-11(12)13(17)16-14/h1-8,18H,(H,16,17)
Formelmasse 259.04