Learn More
TERUMO Dreiteilige Spritze
Artikelnummer. 31924915
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 mL
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31924915 1 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31924915 Lieferant TERUMO Lieferanten-Nr. 8MDSS01LE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.67 €
    8.53 € / 100 Stück
    Sparen 8.14 €
    48% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nadellose Spritze mit Siliciumisierung für optimale Beweglichkeit des Kolbens.
  • Die integrierte Dichtung sorgt für einen festen und deutlichen Endstopper
  • Eine klare abgestufte Skala ermöglicht eine genaue Dosierung
  • Transparenter Lauf zur Visualisierung
  • Fingergriffe zur einfachen Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Medizinisches Gerät der Klasse IIa
Material Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Kolben)
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Latexfrei Ja
Produkttyp Spritze
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Volumen (metrisch) 1 mL
Anschlusstyp Zentrisch, Luer-Lock
Graduated Ja
Sterilität Steril