Learn More
TERUMO 3-Part Syringes
Artikelnummer. 16217060
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Anschlusstyp:
Centric Luer Slip
Concentric Luer Lock
Concentric Luer Slip
Eccentric Luer Tip
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Anschlusstyp unitSize
16217060 30 mL Concentric Luer Lock 25 Stück
17142714 1 mL Concentric Luer Slip 100 Stück
17152714 3 mL Concentric Luer Lock 100 Stück
17162714 3 mL Centric Luer Slip 100 Stück
17102724 5 mL Concentric Luer Slip 100 Stück
17705049 10 mL Eccentric Luer Tip 100 Stück
16207060 30 mL Concentric Luer Slip 25 Stück
7 options
Artikelnummer. 16217060
Marke: TERUMO 8SS30L1MP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Siliconisation for optimal plunger mobility
  • Every single detail is the result of Terumo's long time experience in this field which is appreciated by users throughout the world
  • Siliconisation for optimal plunger mobility
  • The integral gasket ensures a fi rm and distinct end-stop
  • Clear graduated scale allows accurate dosage
  • Transparent barrel for visualisation
  • Finger grips to support easy handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Material Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Kanülen-Gauge No Needle Included
Latexfrei Yes
Produkttyp Syringe
Einwegprodukt Single-use
Graduierungen 1 mL
Volumen (metrisch) 30 mL
Anschlusstyp Concentric Luer Lock
Graduated Yes
Sterilität Sterile