Learn More
TERUMO 3-teilige Spritzen
Beschreibung
- Jedes einzelne Detail ist das Ergebnis von Terumos langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet, die von Anwendern auf der ganzen Welt geschätzt wird.
- Silikonisierung für optimale Kolbenbeweglichkeit
- Die integrierte Dichtung gewährleistet einen festen und deutlichen Endanschlag.
- Die übersichtliche Skala ermöglicht eine genaue Dosierung.
- Transparentes Fass zur Visualisierung
- Fingermulden zur Unterstützung einer einfachen Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | Ohne Kanüle |
| Latexfrei | Ja |
| Produkttyp | Spritze |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Graduierungen | 0.1 mL |
| Volumen (metrisch) | 3 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Subkutannadel |
| Anschlusstyp | Zentrisch, Luer-Lock-Anschluss |
| Mehr anzeigen |