Learn More
TERUMO Dreiteilige Spritzen mit Nadel
Artikelnummer. 17112724
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
27 G
Länge (metrisch):
13 mm
16 mm
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
Volumen (metrisch):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
100 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Länge (metrisch) Volumen (metrisch) unitSize
17112724 20 G 38 mm 10 mL 100 Stück
17865522 27 G 13 mm 1 mL 100 Stück
17735039 21 G 16 mm 3 mL 100 Stück
17745039 21 G 25 mm 3 mL 100 Stück
17755039 21 G 38 mm 3 mL 100 Stück
17765039 22 G 28 mm 3 mL 100 Stück
17775039 23 G 25 mm 3 mL 100 Stück
17785039 23 G 32 mm 3 mL 100 Stück
17795039 25 G 16 mm 3 mL 100 Stück
17172714 21 G 38 mm 5 mL 100 Stück
17182714 22 G 38 mm 5 mL 100 Stück
17192714 23 G 32 mm 5 mL 100 Stück
17132724 22 G 38 mm 10 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17112724 Lieferant TERUMO Lieferanten-Nr. 8MDSS10S2038E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Einmalgebrauch, vorkonfektioniert mit einer sterilen Injektionsnadel
  • Jedes einzelne Detail ist das Ergebnis von Terumo langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet, die von Anwendern weltweit geschätzt wird.
  • Sterile 3-teilige Spritze zur einmaligen Verwendung, vorkonfektioniert mit einer sterilen Injektionsnadel (1 - 10 ml, 21 - 27 G)
  • Ultrascharfe Schräge für leichtes Eindringen
  • Hochwertige Silikonbeschichtung für reibungslose Nadelbewegung
  • Doppelter, fester Endanschlag verhindert versehentliches Herausziehen des Kolbens und das Auslaufen von Medikamenten
  • Doppeldichtung verhindert Leckagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Kolben)
Kanülen-Gauge 20 G
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 38 mm
Produkttyp Spritze mit Nadel
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduierungen 0.2 mL
Volumen (metrisch) 10 mL
Anschlusstyp Zentrisch, Luer-Lock-Anschluss
Graduated Ja
Sterilität Steril