Learn More
3-Penten-2-on, 70 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10861851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Conditionnement:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Verpackung Conditionnement
10861851 1 g Glasflasche 1 Gramm
10179629 5 g Glasflasche 5 Gramm
10068269 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10861851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163290010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 625-33-2 | C5H8O | 84.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-33-2
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00009290
InChI-Schlüssel LABTWGUMFABVFG-ONEGZZNKSA-N
Synonym z-pent-3-en-2-one, unii-w8xx21whyc, z-3-penten-2-one, w8xx21whyc, 3-penten-2-one, 3z-pent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, z, cis-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, cis
PubChem CID 637920
IUPAC-Name (E)-Pent-3-en-2-on
SMILES CC=CC(=O)C
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-Penten-2-one
CAS Min. % 65.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 121.0°C to 124.0°C
Flammpunkt 21°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 70% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=CHCOCH3
Brechungsindex 1.4405
Menge 1 g
Beilstein 01,732
Fieser 02,306; 03,218; 04,371
Relative Dichte 0.86
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 70%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Penten-2-one, 70%, Technical Grade
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.