Learn More
3-Penten-2-eins, TRC
Artikelnummer. 30179345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179345 1 g 1 Gramm
30179590 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179345 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2377901G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-33-2
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
Synonym 2-Oxo-3-pentene, 2-Penten-4-one, Ethylideneacetone, Methyl 1-Propenyl Ketone, Methyl Propenyl Ketone, NSC 61468
SMILES CC(/C=C/C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Penten-2-one
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3/b4-3+