Learn More
3-Pentylformiat, 94 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Pentyl formate |
| Dichte | 0.873 |
| Siedepunkt | 116°C to 118°C |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Formelmasse | 116.16 |
| Reinheit (%) | 94% |