Learn More
3-Pentyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448809 1 g 1 Gramm
15458809 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02951.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10229-10-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10229-10-4
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00002956
InChI-Schlüssel IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad
PubChem CID 66295
IUPAC-Name Pent-3-in-1-ol
SMILES CC#CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pentyn-1-ol
Dichte 0.912
Siedepunkt 154°C to 157°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Geruch Recognizable
Strukturformel CH3C≡CCH2CH2OH
Brechungsindex 1.456
Menge 1 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1735967
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%