Learn More
3-Phenanthrencarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Phenanthrenecarboxylic Acid |
| CAS | 7470-14-6 |
| Summenformel | C15H10O2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC2=C(C=C1)C=CC3=C2C=CC=C3 |
| IUPAC-Name | Phenanthren-3-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 222.24 |
| Formelmasse | 222.0681 |