Learn More
3-(Phenoxymethyl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10162934
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10162934
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC63604CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 104508-27-2
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.248
MDL-Nummer MFCD09025913
InChI-Schlüssel KZUJGQAFTCDBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-phenoxymethyl, acmc-1cada
PubChem CID 21288517
IUPAC-Name 3-(Phenoxymethyl)benzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 97%