Learn More
3-(Phenoxymethyl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10328883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10328883 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10162934 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10328883 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC63604DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 104508-27-2
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.248
MDL-Nummer MFCD09025913
InChI-Schlüssel KZUJGQAFTCDBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-phenoxymethyl, acmc-1cada
PubChem CID 21288517
IUPAC-Name 3-(Phenoxymethyl)benzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 97%