Learn More
3-Phenoxytoluol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052492
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052492 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052492 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3154.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
m-Phenoxytoluol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxytoluene
CAS 3586-14-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Phenoxytoluene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H12 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzene, 1-methyl-3-phenoxy-, Ether, phenyl m-tolyl (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-3-phenoxybenzene, 3-Methyldiphenyl ether, 3-Methylphenyl phenyl ether, 3-Phenoxytoluene, Phenyl m-tolyl ether, m-Methylphenyl phenyl ether, m-Phenoxytoluene, Permethrin Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C13H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC-Name 1-Methyl-3-phenoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
Menge 100 mg
Formelmasse 184,0888 g/mol