Learn More
3-Phenyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
3-Phenyl-1-Propanol hat einen natürlichen Duft mit antimikrobiellen Eigenschaften gegen Bakterien und Schimmelpilze. Wird in Kombination mit Heliotropin oder Piperonal als Konservierungsmittel für kosmetische Produkte verwendet. Die Esterderivate werden wegen des balsamischen Geruchscharakters als Duftkomponente in frischen Blumenkompositionen wie Flieder, Hyazinthe und Maiglöckchen verwendet. Ist auch eine nützliche biochemische Methode für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Phenyl-1-propanol |
| Schmelzpunkt | -18°C |
| Dichte | 1.004 |
| Siedepunkt | 235°C |
| Flammpunkt | 109°C (228°F) |
| Strukturformel | C6H5(CH2)3OH |
| Brechungsindex | 1.526 |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 1857542 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
| Show More |