Learn More
3-Phenyl-1-Propylboronsäurepinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482200 5 g 5 Gramm
11472200 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482200 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28985.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 329685-40-7 | C15H23BO2 | 246.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329685-40-7
Summenformel C15H23BO2
Molekulargewicht (g/mol) 246.16
MDL-Nummer MFCD09953505
InChI-Schlüssel HRZOKAQQKKQUME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenylpropyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-phenylpropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 15605871
IUPAC-Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-(3-phenylpropyl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(CCCC2=CC=CC=C2)OC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Formelmasse 246.16
Reinheit (%) 97%