Learn More
3-Phenyl-1-propyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779449 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10082442
Marke: Thermo Scientific Acros 376800010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10147-11-2 | C9H8 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10147-11-2
Summenformel C9H8
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00134431
InChI-Schlüssel NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1-propyne, 2-propynyl benzene, benzylacetylene, prop-2-yn-1-ylbenzene, benzene, 2-propynyl, propargylbenzol, propargylbenzene, benzyl acetylene, 3-phenyl-propyne, 3-phenyl-1-propyn
PubChem CID 575753
IUPAC-Name Prop-2-ynylbenzol
SMILES C#CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-1-propyne
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9340g/mL
Siedepunkt 75.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 52°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5260 to 1.5290
Menge 1 g
Relative Dichte 0.934
Stabilisator 250ppm BHT
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Phenyl-1-propyne, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.