Learn More
3-Phenyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10196782
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10196782 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
10039271 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10049271 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10196782 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM00060EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1572-10-7
Summenformel C9H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 159.192
InChI-Schlüssel PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 136655
IUPAC-Name 5-Phenyl-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%