Learn More
3-Phenyl-1H-Pyrazol-5-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 188.19 |
| Reinheit (%) | 97% |