Learn More
3-Phenyl-1H-Pyrazol-5-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10184244
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10184244 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10115832 250 mg Amber Glass Bottle 250 Milligramm
10177142 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10184244 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01317EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1134-49-2
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.19
MDL-Nummer MFCD01248821,MFCD05170017
InChI-Schlüssel QBPUOAJBMXXBNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl, tos-bb-0266
PubChem CID 121025
IUPAC-Name 3-Phenyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 97%