Learn More
3-Phenyl-2-Propin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322476
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322476 1 g 1 Gramm
11332476 5 g 5 Gramm
11342476 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06337.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1504-58-1 | C9H8O | 132.162 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1504-58-1
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.162
MDL-Nummer MFCD00040914
InChI-Schlüssel NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-2-propyn-1-ol, 2-propyn-1-ol, 3-phenyl, 3-phenyl-prop-2-yn-1-ol, 1-hydroxymethyl-2-phenylacetylene, 1-phenyl-1-propyn-3-ol, pubchem13580, 3-phenyl-2-propyn1-ol, 3-phenylpropargyl alcohol, acmc-1bs1u, 1-phenyl-propyn-3-ol
PubChem CID 123115
IUPAC-Name 3-Phenylprop-2-in-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Dichte 1.078
Siedepunkt 129°C to 130°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5867
Menge 1 g
Beilstein 2040911
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 97%