missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Phenyl-2-Propin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7044421
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11322476 1 g 1 Gramm
11332476 5 g 5 Gramm
11342476 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11322476

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06337.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1504-58-1 | C9H8O | 132.162 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1504-58-1
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.162
MDL-Nummer MFCD00040914
InChI-Schlüssel NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-2-propyn-1-ol, 2-propyn-1-ol, 3-phenyl, 3-phenyl-prop-2-yn-1-ol, 1-hydroxymethyl-2-phenylacetylene, 1-phenyl-1-propyn-3-ol, pubchem13580, 3-phenyl-2-propyn1-ol, 3-phenylpropargyl alcohol, acmc-1bs1u, 1-phenyl-propyn-3-ol
PubChem CID 123115
IUPAC-Name 3-Phenylprop-2-in-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Dichte 1.078
Siedepunkt 129°C to 130°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5867
Menge 1 g
Beilstein 2040911
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.