Learn More
3-Phenyl-4(3H)-chinazolinon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11473667
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11473667 1 g 1 Gramm
11483667 5 g 5 Gramm
11493667 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11473667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18152.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16347-60-7
Summenformel C14H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 222.247
MDL-Nummer MFCD00024102
InChI-Schlüssel WAIHFZPSLVDBRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 785275
IUPAC-Name 3-Phenylchinazolin-4-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C=NC3=CC=CC=C3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-4(3H)-quinazolinone
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Menge 1 g
Synonym 3-phenylquinazolin-4 3h-one, 3-phenyl-4-3h quinazolinone, 3-phenyl-4 3h-quinazolinone, acmc-1cgzf, 3-phenyl-4-quinazolinone, 3-phenyl-3h-quinazolin-4-one, 4 3h-quinazolinone,3-phenyl, 3-phenyl-3-hydroquinazolin-4-one, 4 3h-quinazolinone, 3-phenyl
Formelmasse 222.25
Reinheit (%) 98%