Learn More
3-Phenyl-5-Vinyl-1,2,4-Oxadiazol, TRC
Artikelnummer. 30012063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012063 10 mg 10 Milligramm
30003557 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012063 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33832010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28917-17-1
Summenformel C10 H8 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 172.183
Synonym 5-Ethenyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
IUPAC-Name 3-Phenyl-5-Vinyl-1,2,4-Oxadiazol
SMILES C=Cc1onc(n1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-10(12-13-9)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Formelmasse 172.0637
Reinheit (%) >95%