Learn More
3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amin-Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052059 25 mg 25 Milligramm
30050480 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052059 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0454.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amin-Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride
CAS 878784-75-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C27 H33 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Alverine Citrate Imp. E (EP), Alverine Imp. E (EP), 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. E (EP) as Hydrochloride, Alverine Citrate Impurity E as Hydrochloride, Alverine Impurity E as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C27H33N.ClH/c1-4-13-25(14-5-1)19-10-22-28(23-11-20-26-15-6-2-7-16-26)24-12-21-27-17-8-3-9-18-27;/h1-9,13-18H,10-12,19-24H2;1H
SMILES Cl.C(CN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2)Cc3ccccc3
IUPAC-Name 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 408.02
Menge 25 mg
Formelmasse 407,238 g/mol