Learn More
3-(Phenylamino)Cyclohex-2-en-1-eins 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10557763 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10557763 1 g 1 Gramm
10557953 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10557763
Marke: Thermo Scientific Acros 371920010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24706-50-1
Summenformel C12H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 187.24
MDL-Nummer MFCD00082654
InChI-Schlüssel IVONJXTZXFTWNA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 98795
IUPAC-Name 3-Anilincyclohex-2-en-1-on
SMILES O=C1CCCC(NC2=CC=CC=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Phenylamino)cyclohex-2-ene-1-one
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-anilino-2-cyclohexen-1-one, 2-cyclohexen-1-one, 3-phenylamino, 3-phenylamino cyclohex-2-en-1-one, 3-phenylamino cyclohex-2-enone, 3-anilinocyclohex-ene-1-one, 3-phenylamino-2-cyclohexen-1-one, 2-cyclohexen-1-one,3-phenylamino, acmc-1cr8y, 3-anilino-2-cyclohexenone, aronis25001
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 98%