Learn More
3-Phenylcyclohexanone, TRC
Artikelnummer. 30411773
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30411773 250 mg
30422039 500 mg
30414643 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30411773 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP400243250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20795-53-3
Summenformel C12H14O
Molekulargewicht (g/mol) 174.24
Synonym 3-Phenylcyclohexanone, (±)-3-Phenylcyclohexanone, NSC 119037
IUPAC-Name 3-phenylcyclohexan-1-one
SMILES O=C1CCCC(C1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylcyclohexanone
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2
Formelmasse 174.1045