Learn More
(3-Phenylisoxazol-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 174.2 |
| Reinheit (%) | 95% |