Learn More
(3-Phenylisoxazol-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10794277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10794277 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10737685 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10452074 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10794277 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC64513DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 54408-35-4
Summenformel C10H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.203
InChI-Schlüssel AQZLTCXQTOKUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine, 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-phenylisoxazole, 1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine hydrochloride, phenylisoxazolylmethanamine, 3-phenylisoxazol-5-ylmethylamine
PubChem CID 2764165
IUPAC-Name (3-Phenyl-1,2-oxazol-5-yl)methanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 95%