Learn More
3-Phenylisoxazol-5-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3586730
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10396704
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC64501DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 14442-12-7
Summenformel C10H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD01936010
InChI-Schlüssel YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl, 3-phenyl-isoxazole-5-carboxylic acid, phenylisoxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-3-phenylisoxazole, 3-phenylisoxazole-5-carboxylic, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylicacid, 3-phenylisoxazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl-5-isoxazole carboxylic acid
PubChem CID 737474
IUPAC-Name 3-Phenyl-1,2-Oxazol-5-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 97%