Learn More
3-Phenylisoxazol-5-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15414207 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15414207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31606.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
CAS 14442-12-7
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Summenformel C10H7NO3
MDL-Nummer MFCD01936010
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Synonym 3-phenylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl, 3-phenyl-isoxazole-5-carboxylic acid, phenylisoxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-3-phenylisoxazole, 3-phenylisoxazole-5-carboxylic, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylicacid, 3-phenylisoxazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl-5-isoxazole carboxylic acid
InChI-Schlüssel YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Phenyl-1,2-Oxazol-5-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
PubChem CID 737474
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 97%