Learn More
(+/-)-3-Phenylessigsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372297
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11372297 1 g 1 Gramm
11382297 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11372297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09854.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 828-01-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 828-01-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00065928
InChI-Schlüssel VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
PubChem CID 3848
ChEBI CHEBI:25998
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Phenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-3-Phenyllactic acid
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 2209791
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%