Learn More
3-Phenylpropionaldehyde, 94.9%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403562 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11403562
Marke: MP Biomedicals 0215619625
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 104-53-0
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.178
InChI-Schlüssel YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
IUPAC-Name 3-Penylpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropionaldehyde
Farbe Farblos
Dichte 1.01g/mL
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 25 g
Formelmasse 134.2
Reinheit (%) 0.949
Physikalische Form Liquid