Learn More
3-Phenylpropionaldehyd, 94,9%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413562 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11413562 100 g
11403562 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413562 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215619680
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 104-53-0
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.178
InChI-Schlüssel YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
IUPAC-Name 3-Penylpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropionaldehyde
Farbe Farblos
Dichte 1.01g/mL
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 100 g
Formelmasse 134.2
Reinheit (%) 0.949
Physikalische Form Flüssigkeit