Learn More
3-Phenylpropionaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080721
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11474173 50 g 50 Gramm
11484173 250 g 250 Gramm
11464173 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11474173
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10367.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134.178 g/mol
3-Phenylpropionaldehyde is used as a flavoring agent. It is also used in the preparation of cinnamaldehyde, 2-chloro hydrocinnamaldehyde by alfa chlorination and mixture of homopropargyl alcohols. It serves as a precursor for the synthesis of mixture of syn- and anti-beta-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane. It is also involved in the catalytic asymmetric cyanosilylation to prepare (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanenitrile. Further, it undergoes Henry reaction to form nitroaldols by reacting with nitromethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Phenylpropionaldehyd wird als Aromastoff verwendet. Verwendung auch bei der Herstellung von Cinnamaldehyd, 2-Chlor-Hydrocinnamaldehyd durch alpha-Chlorierung und Mischung von Homopropargyl-Alkoholen. Dient als Vorstufe für die Synthese von einem Gemisch aus Syn- und Anti-Beta-Hydroxyallylsilanen durch Hydroborierung von Allenylsilan. Darüber hinaus beteiligt an der katalytischen asymmetrischen Cyanosilylierung, um (2S)-2-Hydroxy-4-Phenylbutannitril vorzubereiten. Erfährt weiterhin eine Henry-Reaktion zur Bildung von Nitroaldolen durch Reaktion mit Nitromethan.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Dichlormethan, Ethylacetat, Alkohol und Äther. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-53-0
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.178
MDL-Nummer MFCD00007021
InChI-Schlüssel YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
IUPAC-Name 3-Penylpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropionaldehyde
Schmelzpunkt °C to 42°C
Dichte 1.017
Siedepunkt 222°C to 223°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Strukturformel C6H5(CH2)2CHO
Brechungsindex 1.523
Menge 50 g
Beilstein 1071910
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,dichloromethane,ethyl acetate,alcohol and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.