Learn More
3-Phenylpropionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462717 500 g 500 Gramm
11452717 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11462717 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14908.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Hydrocinnamic acid is inhibitor of carboxypeptidase. Hydrocinnamic acid was used in the synthesis of three medium-chain acyl-Coenzyme A?s i.e. 3-phenylpropionyl-CoA from mixed anhydrides of fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydrocinnaminsäure ist ein Inhibitor der Carboxypeptidase. Hydrocinnaminsäure wurde bei der Synthese von drei mittelkettigen Acyl-Coenzymen′ verwendet, wie z. B. 3-Phenylpropionyl-CoA aus gemischten Anhydriden von Fettsäuren.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 501-52-0
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00002771
InChI-Schlüssel XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 107
ChEBI CHEBI:28631
IUPAC-Name 3-Phenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropionic acid
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Dichte 1.071
Siedepunkt 280°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 500 g
Beilstein 907515
Merck Index 14,4784
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%