Learn More
3-Phenylpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317266 10 g 10 Gramm
11327266 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09173.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1083-30-3 | C15H14O | 210.276 g/mol
3-Phenylpropiophenone is used to produce 2-bromo-1,3-diphenyl-propan-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Phenylpropiophenon wird zur Herstellung von 2-Brom-1,3-Diphenyl-Propan-1-on verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1083-30-3
Summenformel C15H14O
Molekulargewicht (g/mol) 210.276
MDL-Nummer MFCD00039563
InChI-Schlüssel QGGZBXOADPVUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrochalcone, 3-phenylpropiophenone, benzylacetophenone, hydrochalcone, 1,3-diphenyl-1-propanone, beta-phenylpropiophenone, hydrocinnamophenone, 1,3-diphenyl-1-oxopropane, phenethyl phenyl ketone, phenyl phenethyl ketone
PubChem CID 64802
ChEBI CHEBI:71231
IUPAC-Name 1,3-Diphenylpropan-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropiophenone
Schmelzpunkt 68°C to 73°C
Menge 10 g
Beilstein 1910661
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.28
Reinheit (%) 98%