Learn More
3-Phenylpropylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405385 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15405385 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58569.AD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 626207-42-9
Summenformel C9H11BrZn
Strukturformel C6H5CH2CH2CH2ZnBr
MDL-Nummer MFCD08064069
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 3-phenyl-1-propylzinc bromide, bromo 3-phenylpropyl zinc, 3-phenyl-1-propylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-phenylpropylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-Schlüssel XTDLRSRUPYQIGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CCC1=CC=CC=C1.[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);Propylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 264.471
PubChem CID 24722663
Formelmasse 264.47