Learn More
3-Phenylpropyn, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Phenylpropyne |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2 |
| Formelmasse | 116.0626 |