Learn More
3-Phenylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027288
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11436796
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23930.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1008-88-4 | C11H9N | 155.2 g/mol
3-Phenylpyridine is a useful synthetic intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Phenylpyridin ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008-88-4
Summenformel C11H9N
Molekulargewicht (g/mol) 155.2
MDL-Nummer MFCD00006380
InChI-Schlüssel HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-phenyl, 3-phenyl-pyridine, m-phenylpyridine, unii-edz6kb7jvc, 5-phenylpyridine, 3-phenyipyridine, edz6kb7jvc, 3-azabiphenyl, 3-pyridylbenzene, 3-phenyl pyridine
PubChem CID 13886
IUPAC-Name 3-Phenylpyridin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpyridine
Dichte 1.085
Siedepunkt 272°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.616
Menge 5 g
Beilstein 110400
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formelmasse 155.2
Reinheit (%) 97%