Learn More
3-Phenylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30422044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30422044 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422044 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3365001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008-88-4
Summenformel C11 H9 N
Molekulargewicht (g/mol) 155.2
IUPAC-Name 3-Phenylpyridin
SMILES c1ccc(cc1)c2cccnc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpyridine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
Formelmasse 155.0735