Learn More
3-Phthalimidopropanoylchlorid (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30379834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30379834 500 mg
30373001 250 mg
30372666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379834 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD462610500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17137-11-0
Summenformel C11H8ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 237.64
Synonym 3-Phthalimidopropionyl Chloride, 3-Phthalimidoylpropionyl Chloride, Phthaloyl-beta-alanyl Chloride, beta-Phthalimidopropionic Acid Chloride, 3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propionyl Chloride, 3-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoyl Chloride
IUPAC-Name 3-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)propanoylchlorid
SMILES ClC(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phthalimidopropanoyl Chloride (Technical Grade)
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H8ClNO3/c12-9(14)5-6-13-10(15)7-3-1-2-4-8(7)11(13)16/h1-4H,5-6H2
Formelmasse 237.0193