Learn More
3-Phthalimidopropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058397
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11353127 1 g 1 Gramm
11363127 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11353127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13535.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3339-73-9 | C11H9NO4 | 219.196 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3339-73-9
Summenformel C11H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 219.196
MDL-Nummer MFCD00023096
InChI-Schlüssel DXXHRZUOTPMGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phthalimidopropionic acid, 3-1,3-dioxoisoindolin-2-yl propanoic acid, 2h-isoindole-2-propanoic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo, 3-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 3-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl propanoic acid, pht-beta-ala-oh, b-phthalimidopropionic acid, 3-phthalimidopropanoic acid, n-phthaloyl-beta-alanine, phthalyl-.beta.-alanine
PubChem CID 76859
IUPAC-Name 3-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)Propansäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phthalimidopropionic acid
Schmelzpunkt 151°bis 153 °C
Menge 1 g
Beilstein 15570
Formelmasse 219.2
Reinheit (%) 98%